4-(Chlormethyl)-1,2-diphenylethan ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Gefahr
|
B25222.03
B25222.06
B25222.14
B25222.03EA
36.5
EUR
B25222.03
B25222.06
B25222.14
4-(Chlormethyl)-1,2-diphenylethan ≥98%
4-(Chlormethyl)-1,2-diphenylethan
Purity: 98%
CAS No.: 80676-35-3
Molecular Formula: C15H15Cl
Formula Weight: 230.73
Melting Point: 38-42°
UN No.: 1759
MDL No.: MFCD02093918
Formel:
C₁₅H₁₅Cl Molecular Weight: 230,73 g/mol Schmelzpunkt: 38…42 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD02093918 CAS-Nummer: 80676-35-3 ADR: 8,III |
Learn more
![](/m-de.vwr.com/de_DE/images/about_vwr_275x315.jpg)