Chlorodimethyloctadecylsilan ≥95%
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
42414.06EA 32 EUR
42414.06 42414.14 42414.36 42414.22
Chlorodimethyloctadecylsilan ≥95%
Chlorodimethyloctadecylsilan
Preparation of hydrophobic surfaces, chain terminator
Formel: C₂₀H₄₃ClSi
Molecular Weight: 347,10 g/mol
Siedepunkt: 184…186 °C (0,2 mmHg)
Schmelzpunkt: 28…32 °C
Dichte: 0,850
Flammpunkt: 200 °C (392 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00000504
CAS-Nummer: 18643-08-8
EINECS: 242-472-2
ADR: 8,II