Zinkchlorid 1.9 mol/l, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
703516-100ML 703516-800ML
SIAL703516-100MLEA 192 EUR
SIAL703516-100ML SIAL703516-800ML
Zinkchlorid 1.9 mol/l, Sigma-Aldrich®
Zinkchlorid
Formel: ZnCl₂
MDL: MFCD00011295
CAS-Nummer: 7646-85-7
EINECS: 231-592-0