4,4'-Difluorbenzhydrylchlorid ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
A11226.06
A11226.09
A11226.18
A11226.06EA
34.5
EUR
A11226.06
A11226.09
A11226.18
4,4'-Difluorbenzhydrylchlorid ≥98%
4,4'-Difluorbenzhydrylchlorid
Purity: 98%
CAS No.: 27064-94-4
Molecular Formula: C13H9ClF2
Formula Weight: 238.66
Flash Point:
Formel:
C₁₃H₉ClF₂ Siedepunkt: 126…128 °C (1 mmHg) Dichte: 1,280 Flammpunkt: >110 °C (230 °F) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00044329 CAS-Nummer: 27064-94-4 EINECS: 248-201-4 ADR: 8,III |