1-Isopropyl-4-piperidon ≥99%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
A11480.09 A11480.18 A11480.30
A11480.09EA 24.5 EUR
A11480.09 A11480.18 A11480.30
1-Isopropyl-4-piperidon ≥99%
1-Isopropyl-4-piperidon
Purity: 99% CAS No.: 5355-68-0 Molecular Formula: C8H15NO Formula Weight: 141.22 Refractive Index: 1.4655 Boiling Point: 100-101°/27mm MDL No.: MFCD00038035
Formel: C₈H₁₅NO
Molecular Weight: 141,22 g/mol
Siedepunkt: 100…101 °C (27 mmHg)
Dichte: 0,950
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00038035
CAS-Nummer: 5355-68-0
EINECS: 226-339-6