1-Isopropyl-4-piperidon
Lieferant: COMBI-BLOCKS
HC-3168-100G HC-3168-25G HC-3168-5G
COBBHC-3168-100GEA 470 EUR
COBBHC-3168-100G COBBHC-3168-25G COBBHC-3168-5G
1-Isopropyl-4-piperidon
1-Isopropyl-4-piperidon
Formel: C₈H₁₅NO
Molecular Weight: 141,22 g/mol
MDL: MFCD00038035
CAS-Nummer: 5355-68-0
EINECS: 226-339-6