4-Methyloctansäure, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ300
W357502-100G-K
W357502-1KG-K
W357502-25G-K
SIALW357502-100G-KEA
624
EUR
SIALW357502-100G-K
SIALW357502-1KG-K
SIALW357502-25G-K
4-Methyloctansäure, Sigma-Aldrich®
4-Methylcaprylsäure
Formel:
C₉H₁₈O₂ |
MDL:
MFCD00051938 CAS-Nummer: 54947-74-9 EINECS: 259-404-2 |