10-Hydroxydecansäure, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
379700-500MG
379700-5G
SIAL379700-500MGEA
88.4
EUR
SIAL379700-500MG
SIAL379700-5G
10-Hydroxydecansäure, Sigma-Aldrich®
10-Hydroxydecanoic acid
Formel:
C₁₀H₂₀O₃ Molecular Weight: 188,26 g/mol |
MDL:
MFCD00010510 CAS-Nummer: 1679-53-4 EINECS: 216-848-1 |