15-Hydroxypentadecansäure ≥99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
B21670.03 B21670.06
B21670.03EA 54.4 EUR
B21670.03 B21670.06
15-Hydroxypentadecansäure ≥99%
15-Hydroxypentadecanoic acid
Purity: 99+% CAS No.: 4617-33-8 Molecular Formula: C15H30O3 Formula Weight: 258.40 Melting Point: 84-88° Beilstein Reference: 1240100
Formel: C₁₅H₃₀O₃
Schmelzpunkt: 84…88 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00039535
CAS-Nummer: 4617-33-8
EINECS: 225-026-1