Zinn(IV)-tert-butanolat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: Tin(IV) tert-butoxide, Tin(IV) t-butoxide
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
494135-25G 494135-5G
SIAL494135-25GEA 542 EUR
SIAL494135-25G SIAL494135-5G
Zinn(IV)-tert-butanolat, Sigma-Aldrich®
Zinn(IV)-tert-butanolat
Formel: C₁₆H₃₆O₄Sn
Molecular Weight: 411,165 g/mol
MDL: MFCD00156551
CAS-Nummer: 36809-75-3