1,4-Bis(2-hydroxyisopropyl)benzol ≥97%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
1,4-Bis(α-hydroxyisopropyl)benzene, 1,4-Bis(1-methyl-1-hydroxyethyl)benzene, 1,4-Bis(alpha-hydroxyisopropyl)benzene, alpha,alpha'-Dihydroxy-1,4-diisopropylbenzene, 2,2'-(p-Phenylene)di-2-propanol, 2,2'-(1,4-Phenylene)bis(propan-2-ol), ^a,^a,^a',^a'-Tetramethyl-1,4-benzenedimethanol, alpha,alpha,alpha',alpha'-Tetramethyl-1,4-benzenedimethanol, α,α,α',α'-Tetramethyl-1,4-benzenedimethanol, α,α'-Dihydroxy-1,4-diisopropylbenzene, 1,4-Bis(2-hydroxyisopropyl)benzene
Purity: 97%
CAS No.: 2948-46-1
Molecular Formula: C12H18O2
Formula Weight: 194.28
Melting Point: 142-146°
Boiling Point: 167-168°/12mm
MDL No.: MFCD00009827
Formel:
C₁₂H₁₈O₂ Molecular Weight: 194,28 g/mol Siedepunkt: 167…168 °C (12 mmHg) Schmelzpunkt: 142…146 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00009827 CAS-Nummer: 2948-46-1 EINECS: 220-964-8 |