1,4-Bis(2-hydroxyisopropyl)benzol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: 1,4-Bis(α-hydroxyisopropyl)benzene, 1,4-Bis(1-methyl-1-hydroxyethyl)benzene, 1,4-Bis(alpha-hydroxyisopropyl)benzene, alpha,alpha'-Dihydroxy-1,4-diisopropylbenzene, 2,2'-(p-Phenylene)di-2-propanol, 2,2'-(1,4-Phenylene)bis(propan-2-ol), ^a,^a,^a',^a'-Tetramethyl-1,4-benzenedimethanol, alpha,alpha,alpha',alpha'-Tetramethyl-1,4-benzenedimethanol, α,α,α',α'-Tetramethyl-1,4-benzenedimethanol, α,α'-Dihydroxy-1,4-diisopropylbenzene, 1,4-Bis(2-hydroxyisopropyl)benzene
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
255149-25G 255149-5G
SIAL255149-25GEA 382 EUR
SIAL255149-25G SIAL255149-5G
1,4-Bis(2-hydroxyisopropyl)benzol, Sigma-Aldrich®
1,4-Bis(2-hydroxyisopropyl)benzol
Formel: C₁₂H₁₈O₂
Molecular Weight: 194,28 g/mol
MDL: MFCD00009827
CAS-Nummer: 2948-46-1
EINECS: 220-964-8