Benzyl-phenylether ≥97%
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyme:
Benzyl Phenyl Ether
B22539.06
B22539.14
B22539.22
B22539.06EA
48.6
EUR
B22539.06
B22539.14
B22539.22
Benzyl-phenylether ≥97%
Benzyl-phenylether
Purity: 97%
CAS No.: 946-80-5
Molecular Formula: C6H5CH2OC6H5
Formula Weight: 184.24
Flash Point:
Formel:
C₁₃H₁₂O Molecular Weight: 184,24 g/mol Siedepunkt: 286…287 °C Schmelzpunkt: 37…40 °C Flammpunkt: >110 °C (230 °F) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00020660 CAS-Nummer: 946-80-5 |