2-Brom-6-fluor-3-methylanisol
Lieferant: COMBI-BLOCKS
Synonyme:
2-Bromo-4-fluoro-3-methoxy-1-methylbenzene
OT-1231-5G
OT-1231-1G
COBBOT-1231-5GEA
884
EUR
COBBOT-1231-5G
COBBOT-1231-1G
2-Brom-6-fluor-3-methylanisol
2-Brom-6-fluor-3-methylanisol
Formel:
C₈H₈BrFO |
MDL:
MFCD16295102 CAS-Nummer: 1226808-62-3 |