3-Amino-2,4-dibrom-6-methylpyridin
Lieferant: COMBI-BLOCKS
PY-7959-1G
PY-7959-250M
COBBPY-7959-1GEA
692
EUR
COBBPY-7959-1G
COBBPY-7959-250M
3-Amino-2,4-dibrom-6-methylpyridin
3-Amino-2,4-dibromo-6-methylpyridine
Formel:
C₆H₆Br₂N₂ |
MDL:
MFCD07774092 CAS-Nummer: 706789-26-6 |