Tetrachlorpicolinsäure ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: 3,4,5,6-Tetrachloropyridine-2-carboxylic acid, 3,4,5,6-Tetrachloropicolinic acid
L19450.06 L19450.14
L19450.06EA 35.4 EUR
L19450.06 L19450.14
Tetrachlorpicolinsäure ≥98%
Tetrachlorpicolinsäure
Purity: 98% CAS No.: 10469-09-7 Molecular Formula: C6HCl4NO2 Formula Weight: 260.89 Melting Point: 171-173° Beilstein Reference: 479080
Formel: C₆HCl₄NO₂
Molecular Weight: 260,89 g/mol
Schmelzpunkt: 171…173 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00185833
CAS-Nummer: 10469-09-7
EINECS: 233-956-4