2-Cyan-4'-methylbiphenyl ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyme: 4'-Methyl-[1,1'-biphenyl]-2-carbonitrile
B21273.06 B21273.14 B21273.22
B21273.06EA 48.7 EUR
B21273.06 B21273.14 B21273.22
2-Cyan-4'-methylbiphenyl ≥98%
2-Cyan-4'-methylbiphenyl
Purity: 98+% CAS No.: 114772-53-1 Molecular Formula: C14H11N Formula Weight: 193.26 Melting Point: 49-53° Boiling Point: 320° UN No.: 3077 MDL No.: MFCD00151805
Formel: C₁₄H₁₁N
Molecular Weight: 193.26 g/mol
Siedepunkt: >320 °C
Schmelzpunkt: 49…53 °C
Dichte: 1.170
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00151805
CAS-Nummer: 114772-53-1
EINECS: 422-310-9
ADR: 9 III