2,2-Diphenylglycin ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Synonyme:
alpha,alpha-Diphenylglycine, Diphenylglycin, 2-Amino-2,2-diphenylacetic acid
B22650.06
B22650.14
B22650.06EA
72.6
EUR
B22650.06
B22650.14
2,2-Diphenylglycin ≥98%
2,2-Diphenylglycin
Purity: 98%
CAS No.: 3060-50-2
Molecular Formula: C14H13NO2
Formula Weight: 227.26
Melting Point: ca 246° dec.
MDL No.: MFCD00008048
Formel:
C₁₄H₁₃NO₂ Schmelzpunkt: ∼ 246 °C (Zersetzung) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00008048 CAS-Nummer: 3060-50-2 EINECS: 221-299-6 |