(R)-(+)-2-Hydroxy-3-phenylpropionsäure 98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Synonyme:
D-(+)-3-Phenyllactic acid, (R)-2-Hydroxy-3-phenylpropanoic acid, D(+)-Phenyllactic acid, D-(+)-Phenyllactic acid
344580010
344580050
ACRO344580010EA
48.3
EUR
ACRO344580010
ACRO344580050
(R)-(+)-2-Hydroxy-3-phenylpropionsäure 98%
(R)-(+)-2-Hydroxy-3-phenylpropionsäure
Formel:
C₉H₁₀O₃ Schmelzpunkt: 121…125 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00078062 CAS-Nummer: 7326-19-4 EINECS: 230-803-3 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | White Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 121 to 125 °C |
Specific optical rotation | +17° to +20° (20 °C, 589 nm) (c=1, CH3OH) |
Titration with NaOH | ≥97.5 % |