(R)-(+)-3-Hydroxy-3-phenylpropionsäure ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
L19040.03 L19040.MD
L19040.03EA 204 EUR
L19040.03 L19040.MD
(R)-(+)-3-Hydroxy-3-phenylpropionsäure ≥98%
(R)-(+)-3-Hydroxy-3-phenylpropionsäure
Purity: 98+% CAS No.: 2768-42-5 Molecular Formula: C9H10O3 Formula Weight: 166.18 Melting Point: 118-121° Beilstein Reference: 3197772
Formel: C₉H₁₀O₃
Molecular Weight: 166,18 g/mol
Schmelzpunkt: 118…121 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00145219
CAS-Nummer: 2768-42-5