(S)-(-)-3-Hydroxy-3-phenylpropionsäure ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
(S)-3-Hydroxy-3-phenylpropanoic acid
L19041.03
L19041.MD
L19041.03EA
158
EUR
L19041.03
L19041.MD
(S)-(-)-3-Hydroxy-3-phenylpropionsäure ≥98%
(S)-(-)-3-Hydroxy-3-phenylpropionsäure
Purity: 98+%
CAS No.: 36567-72-3
Molecular Formula: C9H10O3
Formula Weight: 166.18
Melting Point: 117-119°
Beilstein Reference: 3197773
Formel:
C₉H₁₀O₃ Schmelzpunkt: 117…119 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00145262 CAS-Nummer: 36567-72-3 |