3-(3,5-Di-tert-butyl-4-hydroxyphenyl)propionsäure
Lieferant: BIONET RESEARCH
Synonyme:
3,5-Di-tert-butyl-4-hydroxyphenylpropionic acid
8X-0734.500
8X-0734.1
8X-0734.5
BIOT8X-0734.500EA
0
EUR
BIOT8X-0734.500
BIOT8X-0734.1
BIOT8X-0734.5
3-(3,5-Di-tert-butyl-4-hydroxyphenyl)propionsäure
3-(3,5-Di-tert-butyl-4-hydroxyphenyl)propionsäure
Formel:
C₁₇H₂₆O₃ |
MDL:
MFCD00017519 CAS-Nummer: 20170-32-5 EINECS: 243-556-1 |