3-(2-Phenoxyphenyl)propionsäure
Lieferant: BIONET RESEARCH
8X-0704.500
8X-0704.1
8X-0704.5
8X-0704.10
BIOT8X-0704.500EA
0
EUR
BIOT8X-0704.500
BIOT8X-0704.1
BIOT8X-0704.5
BIOT8X-0704.10
3-(2-Phenoxyphenyl)propionsäure
3-(2-Phenoxyphenyl)propionsäure
Formel:
C₁₅H₁₄O₃ |
MDL:
MFCD05663814 CAS-Nummer: 40492-92-0 |