2-Fluor-5-(trifluormethyl)zimtsäure
Lieferant: FLUOROCHEM
007928-5G
007928-1G
FLUO007928-5GEA
0
EUR
FLUO007928-5G
FLUO007928-1G
2-Fluor-5-(trifluormethyl)zimtsäure
2-Fluor-5-(trifluormethyl)zimtsäure
Formel:
C₁₀H₆F₄O₂ |
MDL:
MFCD00236293 CAS-Nummer: 247113-91-3 |