5-Fluor-2-(trifluormethyl)zimtsäure
Lieferant: FLUOROCHEM
007934-1G 007934-5G
FLUO007934-1GEA 55.4 EUR
FLUO007934-1G FLUO007934-5G
5-Fluor-2-(trifluormethyl)zimtsäure
5-Fluor-2-(trifluormethyl)zimtsäure
Formel: C₁₀H₆F₄O₂
MDL: MFCD00236299
CAS-Nummer: 231291-18-2