4-Fluor-2-(trifluormethyl)zimtsäure
Lieferant: FLUOROCHEM
007932-5G 007932-1G
FLUO007932-5GEA 177 EUR
FLUO007932-5G FLUO007932-1G
4-Fluor-2-(trifluormethyl)zimtsäure
4-Fluor-2-(trifluormethyl)zimtsäure
Formel: C₁₀H₆F₄O₂
Molecular Weight: 234.15 g/mol
MDL: MFCD00236297
CAS-Nummer: 243977-21-1