2-Ethoxy-4-fluor-1-nitrobenzol
Lieferant: COMBI-BLOCKS
AN-1019-5G AN-1019-1G AN-1019-25G
COBBAN-1019-5GEA 352 EUR
COBBAN-1019-5G COBBAN-1019-1G COBBAN-1019-25G
2-Ethoxy-4-fluor-1-nitrobenzol
2-Ethoxy-4-fluor-1-nitrobenzol
Formel: C₈H₈FNO₃
Molecular Weight: 185.1524 g/mol
MDL: MFCD04115630
CAS-Nummer: 28987-44-2