4-Fluor-2-nitro-1-(trifluormethoxy)benzol
Lieferant: COMBI-BLOCKS
AN-1446-1G
AN-1446-5G
COBBAN-1446-1GEA
0
EUR
COBBAN-1446-1G
COBBAN-1446-5G
4-Fluor-2-nitro-1-(trifluormethoxy)benzol
4-Fluor-2-nitro-1-(trifluormethoxy)benzol
Formel:
C₇H₃F₄NO₃ |
MDL:
MFCD12025954 CAS-Nummer: 123572-62-3 |