2-Amino-4,6-dimethylpyridin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
A51807-25G A51807-5G
SIALA51807-25GEA 134 EUR
SIALA51807-25G SIALA51807-5G
2-Amino-4,6-dimethylpyridin, Sigma-Aldrich®
2-Amino-4,6-dimethylpyridine
Formel: C₇H₁₀N₂
Molecular Weight: 122.1700 g/mol
MDL: MFCD00006322
CAS-Nummer: 5407-87-4
EINECS: 226-470-9