L(+)-Isoleucinol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: L-Isoleucinol, (S)-(+)-Isoleucinol, (2S,3S)-2-Amino-3-methyl-1-pentanol, (2S,3S)-2-Amino-3-methylpentan-1-ol
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
190527-1G 190527-5G
SIAL190527-1GEA 53 EUR
SIAL190527-1G SIAL190527-5G
L(+)-Isoleucinol, Sigma-Aldrich®
L(+)-Isoleucinol
Formel: C₆H₁₅NO
Molecular Weight: 117,19 g/mol
MDL: MFCD00004731
CAS-Nummer: 24629-25-2
EINECS: 246-371-4