3-Methyl-1,5-pentandiol ≥99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
B20546.06
B20546.14
B20546.06EA
64.8
EUR
B20546.06
B20546.14
3-Methyl-1,5-pentandiol ≥99%
3-Methyl-1,5-pentanediol
Purity: 99%
CAS No.: 4457-71-0
Molecular Formula: HOCH2CH2CH(CH3)CH2CH2OH
Formula Weight: 118.18
Flash Point: 143°(289°F)
Refractive Index: 1.454
Beilstein Reference: 1697331
MDL No.: MFCD00039547
Formel:
C₆H₁₄O₂ Dichte: 0,97 Flammpunkt: 143 °C (289 °F) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00039547 CAS-Nummer: 4457-71-0 EINECS: 224-709-1 |