3-Methyl-1,5-pentandiol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: 3-Methylpentane-1,5-diol
68346-1L 68346-250ML
SIAL68346-1LEA 332 EUR
SIAL68346-1L SIAL68346-250ML
3-Methyl-1,5-pentandiol, Sigma-Aldrich®
3-Methyl-1,5-pentanediol
Formel: C₆H₁₄O₂
Molecular Weight: 118,18 g/mol
MDL: MFCD00039547
CAS-Nummer: 4457-71-0
EINECS: 224-709-1