1-Isopropylimidazol
Lieferant: COMBI-BLOCKS
Synonyme:
1-Isopropyl-1H-imidazole
OR-2366-25G
OR-2366-5G
COBBOR-2366-25GEA
34.4
EUR
COBBOR-2366-25G
COBBOR-2366-5G
1-Isopropylimidazol
1-Isopropylimidazol
Formel:
C₆H₁₀N₂ Molecular Weight: 110,1600 g/mol |
MDL:
MFCD00234239 CAS-Nummer: 4532-96-1 |