2-Methylbutyrylchlorid 98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyme: DL-2-Methylbutyryl chloride
414150250 414151000 414150010 414150050
ACRO414150250EA 96.3 EUR
ACRO414150250 ACRO414151000 ACRO414150010 ACRO414150050
2-Methylbutyrylchlorid 98%
2-Methylbutyrylchlorid
Formel: C₅H₉ClO
Molecular Weight: 120.58 g/mol
Flammpunkt: 20 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00041726
CAS-Nummer: 57526-28-0
EINECS: 260-787-3
UN: 2924
ADR: 3 II
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4160 to 1.4180 (20°C, 589 nm)
Titration RCOCl ≥97.5 %