2-Methylbutyrylchlorid ≥99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyme: DL-2-Methylbutyryl chloride
B22599.06 B22599.14 B22599.22
B22599.06EA 43.4 EUR
B22599.06 B22599.14 B22599.22
2-Methylbutyrylchlorid ≥99%
2-Methylbutyrylchlorid
Purity: 99% CAS No.: 57526-28-0 Molecular Formula: C5H9ClO Formula Weight: 120.58 Flash Point: 20°(68°F) Refractive Index: 1.4180 Boiling Point: 116-117° UN No.: 2924 MDL No.: MFCD00041726
Formel: C₅H₉ClO
Molecular Weight: 120.58 g/mol
Siedepunkt: 116…117 °C
Dichte: 0.98
Flammpunkt: 20 °C (68 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00041726
CAS-Nummer: 57526-28-0
EINECS: 260-787-3
ADR: 3 II