4-(Difluormethoxy)iodbenzol
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyme:
1-(Difluoromethoxy)-4-iodobenzene
TL00517.1
TL00517.10
MAYBTL00517.1EA
0
EUR
MAYBTL00517.1
MAYBTL00517.10
4-(Difluormethoxy)iodbenzol
4-(Difluormethoxy)iodbenzol
Formel:
C₇H₅F₂IO Molecular Weight: 270,0153 g/mol |
MDL:
MFCD00085008 CAS-Nummer: 128140-82-9 |