2,4-Dichlor-5-fluorbenzylalkohol
Lieferant: FLUOROCHEM
005730-1G
005730-5G
FLUO005730-1GEA
63.9
EUR
FLUO005730-1G
FLUO005730-5G
2,4-Dichlor-5-fluorbenzylalkohol
2,4-Dichlor-5-fluorbenzylalkohol
Formel:
C₇H₅Cl₂FO |
MDL:
MFCD01631380 CAS-Nummer: 219765-56-7 |