2-Nitroterephthalsäure-1-methylester ≥97%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: 1-Methyl 2-nitroterephthalate
H27121.06 H27121.14
H27121.06EA 21 EUR
H27121.06 H27121.14
2-Nitroterephthalsäure-1-methylester ≥97%
2-Nitroterephthalsäure-1-methylester
Purity: 97% CAS No.: 35092-89-8 Molecular Formula: C9H7NO6 Formula Weight: 225.17 Melting Point: 173-178° MDL No.: MFCD00024510
Formel: C₉H₇NO₆
Molecular Weight: 225,17 g/mol
Schmelzpunkt: 173…178 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00024510
CAS-Nummer: 35092-89-8
EINECS: 252-360-5