2-Nitroterephthalsäure-4-methylester ≥97%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: 4-(Methoxycarbonyl)-2-nitrobenzoic acid
H27779.06 H27779.14
H27779.06EA 74.1 EUR
H27779.06 H27779.14
2-Nitroterephthalsäure-4-methylester ≥97%
2-Nitroterephthalsäure-4-methylester
Purity: 97% CAS No.: 55737-66-1 Molecular Formula: C9H7NO6 Formula Weight: 225.17 Melting Point: 132-136° MDL No.: MFCD06203344
Formel: C₉H₇NO₆
Molecular Weight: 225,17 g/mol
Schmelzpunkt: 132…136 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD06203344
CAS-Nummer: 55737-66-1