Cyclobutylphenylketon
Lieferant: CHEMPUR
Synonyme:
Cyclobutyl Phenyl Ketone
FL3371.5
FL3371.25
CHMPFL3371.5EA
0
EUR
CHMPFL3371.5
CHMPFL3371.25
Cyclobutylphenylketon
Cyclobutylphenylketon
Formel:
C₁₁H₁₂O Molecular Weight: 160,2124 g/mol |
MDL:
MFCD00001326 CAS-Nummer: 5407-98-7 EINECS: 226-473-5 |