4-Brom-N-isopropylanilin
Lieferant: COMBI-BLOCKS
AN-1413-5G AN-1413-1G
COBBAN-1413-5GEA 362 EUR
COBBAN-1413-5G COBBAN-1413-1G
4-Brom-N-isopropylanilin
4-Brom-N-isopropylanilin
Formel: C₉H₁₂BrN
Molecular Weight: 214,1023 g/mol
MDL: MFCD08691756
CAS-Nummer: 121086-19-9