2-Brom-6-nitrobenzylalkohol
Lieferant: COMBI-BLOCKS
Synonyme: (2-Bromo-6-nitrophenyl)methanol
SS-3693-5G SS-3693-1G
COBBSS-3693-5GEA 0 EUR
COBBSS-3693-5G COBBSS-3693-1G
2-Brom-6-nitrobenzylalkohol
2-Brom-6-nitrobenzylalkohol
Formel: C₇H₆BrNO₃
MDL: MFCD11036298
CAS-Nummer: 861106-91-4