2-(2,4-Dichlorphenoxy)propionsäurehydrazid ≥98%
Lieferant: MENAI
ST2300.25 ST2300.100
MENAST2300.25EA 0 EUR
MENAST2300.25 MENAST2300.100
2-(2,4-Dichlorphenoxy)propionsäurehydrazid ≥98%
2-(2,4-Dichlorphenoxy)propionsäurehydrazid
Formel: C₉H₁₀Cl₂N₂O₂
Molecular Weight: 249.09 g/mol
MDL: MFCD00204152
CAS-Nummer: 15253-89-1