Citronellsäure ≥94%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
B22862.14 B22862.22 B22862.36
B22862.14EA 48.4 EUR
B22862.14 B22862.22 B22862.36
Citronellsäure ≥94%
Citronellsäure
Purity: 94% CAS No.: 502-47-6 Molecular Formula: C10H18O2 Formula Weight: 170.25 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.4535 Boiling Point: 121-122°/1mm UN No.: 2810 MDL No.: MFCD00002728
Formel: C₁₀H₁₈O₂
Molecular Weight: 170,25 g/mol
Siedepunkt: 121…122 °C (1 mmHg)
Dichte: 0,923
Flammpunkt: >110 °C (230 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00002728
CAS-Nummer: 502-47-6
EINECS: 207-939-7
ADR: 6.1,III