1-(3-(Trifluormethyl)phenyl)thioharnstoff
Lieferant: FLUOROCHEM
Synonyme:
N-[3-(Trifluoromethyl)phenyl]thiourea
009390-25G
009390-5G
FLUO009390-25GEA
155
EUR
FLUO009390-25G
FLUO009390-5G
1-(3-(Trifluormethyl)phenyl)thioharnstoff
1-(3-(Trifluormethyl)phenyl)thioharnstoff
Formel:
C₈H₇F₃N₂S Molecular Weight: 220,22 g/mol |
MDL:
MFCD00041171 CAS-Nummer: 1736-70-5 |