1-(3-(Trifluormethyl)phenyl)thioharnstoff
Lieferant: MENAI (PART OF CHEMPUR)
MENAER19.25EA
0
EUR
MENAER19.25
MENAER19.5
MENAER19.100
MENAER19.200
1-(3-(Trifluormethyl)phenyl)thioharnstoff
1-(3-(Trifluormethyl)phenyl)thioharnstoff
Formel:
C₈H₇F₃N₂S Molecular Weight: 220,22 g/mol |
MDL:
MFCD00041171 CAS-Nummer: 1736-70-5 |