1-(3,5-Bis(trifluormethyl)phenyl)thioharnstoff
Lieferant: MENAI
Synonyme:
N-[3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl]thiourea
LH258.5
LH258.25
LH258.100
MENALH258.5EA
0
EUR
MENALH258.5
MENALH258.25
MENALH258.100
1-(3,5-Bis(trifluormethyl)phenyl)thioharnstoff
1-(3,5-Bis(trifluormethyl)phenyl)thioharnstoff
Formel:
C₉H₆F₆N₂S Molecular Weight: 288,22 g/mol |
MDL:
MFCD00041172 CAS-Nummer: 175277-17-5 |