1-(4-(Trifluormethyl)phenyl)thioharnstoff ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyme: N-[4-(Trifluoromethyl)phenyl]thiourea
L12355.03 L12355.06
L12355.03EA 35 EUR
L12355.03 L12355.06
1-(4-(Trifluormethyl)phenyl)thioharnstoff ≥98%
1-(4-(Trifluormethyl)phenyl)thioharnstoff
Purity: 98% CAS No.: 1736-72-7 Molecular Formula: C8H7F3N2S Formula Weight: 220.22 Odour: Odourless Melting Point: 142-146° Beilstein Reference: 2695479 UN No.: 2811 MDL No.: MFCD00041189
Formel: C₈H₇F₃N₂S
Molecular Weight: 220.22 g/mol
Schmelzpunkt: 142…146 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00041189
CAS-Nummer: 1736-72-7
ADR: 6.1 III