1-(4-(Trifluormethyl)phenyl)thioharnstoff, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
N-[4-(Trifluoromethyl)phenyl]thiourea
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
654760-1G
654760-5G
SIAL654760-1GEA
38.6
EUR
SIAL654760-1G
SIAL654760-5G
1-(4-(Trifluormethyl)phenyl)thioharnstoff, Sigma-Aldrich®
1-(4-(Trifluormethyl)phenyl)thioharnstoff
Formel:
C₈H₇F₃N₂S Molecular Weight: 220,22 g/mol |
MDL:
MFCD00041189 CAS-Nummer: 1736-72-7 |