3,5-Difluor-N-methylanilin
Lieferant: COMBI-BLOCKS
AN-1248-1G
AN-1248-5G
COBBAN-1248-1GEA
25.5
EUR
COBBAN-1248-1G
COBBAN-1248-5G
3,5-Difluor-N-methylanilin
3,5-Difluor-N-methylanilin
Formel:
C₇H₇F₂N |
MDL:
MFCD09878315 CAS-Nummer: 470458-51-6 |